missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-8-Benzyl-7,9-dioxo-2,8-diazabicyclo[4.3.0]-nonane(Relative stereochemistry), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-8-Benzyl-7,9-dioxo-2,8-diazabicyclo[4.3.0]-nonane (Relative stereochemistry) |
| CAS | 161594-55-4 |
| Molekylformel | C14 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | rel-(4aR,7aS)-Tetrahydro-6-(phenylmethyl)-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7(2H,6H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c17-13-11-7-4-8-15-12(11)14(18)16(13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15H,4,7-9H2/t11-,12+/m0/s1 |
| LEDER | O=C1[C@@]2([C@](C(=O)N1CC3=CC=CC=C3)(NCCC2)[H])[H] |
| IUPAC-namn | (4aS,7aR)-6-benzyl-1,2,3,4,4a,7a-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.28904 |
| Formel vikt | 244.1212 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?