Läs mer
cis-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8,13-16H |
| Formel vikt | 212.0837 |