Läs mer
cis-akonitsyra, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438626
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438626 1 g 1g
11448626 5 g 5g
11458626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16010.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 585-84-2 | C6H6O6 | 174.11 g/mol
cis-akonitsyra används som en mellanprodukt vid framställning av ämnen läkemedel. Det används ofta i kemisk forskning och som reagens. Det fungerar som en cis-isomer av akoninsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-akonitsyra används som en mellanprodukt i produktionen av substanser läkemedel. Det används ofta i kemisk forskning och som reagens. Det fungerar som en cis-isomer av akoninsyra.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol. Något lösligt i eter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-84-2
Molekylformel C6H6O6
Molekylvikt (g/mol) 174.11
MDL-nummer MFCD00063184
InChI-nyckel GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Synonym cis-aconitic acid, cis-aconitate, achilleic acid, citridinic acid, equisetic acid, pyrocitric acid, achilleaic acid, citridic acid, cis-aconic acid, aconitic acid
PubChem CID 643757
ChEBI CHEBI:32805
LEDER OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Aconitic Acid
Smältpunkt 115°C to 120°C
Analysprocentintervall tech. 90%
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol. Slightly soluble in ether.
IUPAC-namn (Z)-prop-l-en-1,2,3-trikarboxylsyra
Formel vikt 174.11
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.