Läs mer
cis-akonitisk anhydrid, 98 %
Product Code. 11428616
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11428616 1 g 1g
11438616 5 g 5g
11448616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11428616 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16006.03
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 6318-55-4 | C6H4O5 | 156,093 g/mol
cis-akonitsyraanhydrid används vid framställning av poly(aminosyra)-innehållande sampolymerer med gradient pH-känsliga sidogrupper initierade av aminogrupperna i metoxipoly(etylenglykol)-blockpoly(L-lysin). Det är också involverat i beredningen av pH-känsliga anti-tumör prodrug nanopartiklar genom konjugering med D-alfa-tokoferyl polyetylenglykol 1000 succinat (TPGS).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-akonitsyraanhydrid används vid framställning av poly(aminosyra)-innehållande sampolymerer med gradient pH-känsliga sidogrupper initierade av aminogrupperna i metoxipoly(etylenglykol)-block-poly(L-lysin). Det är också involverat i beredningen av pH-känsliga anti-tumör prodrug nanopartiklar genom konjugering med D-alfa-tokoferyl polyetylenglykol 1000 succinat (TPGS).
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6318-55-4
Molekylformel C6H4O5
Molekylvikt (g/mol) 156.093
MDL-nummer MFCD00005524
InChI-nyckel GVJRTUUUJYMTNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-aconitic anhydride, aconitic anhydride, cis-aconitic acid anhydride, 3-furanacetic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, 2-2,5-dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl acetic acid, 2,5-dioxofuran-3-yl acetic acid, 2-2,5-dioxo-3-furyl acetic acid, 1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride, 2,5-dioxo-2,5-dihydro-furan-3-yl-acetic acid, z-aconitic anhydride
PubChem CID 65163
IUPAC-namn 2-(2,5-dioxofuran-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=C(C(=O)OC1=O)CC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material cis-Aconitic anhydride
Smältpunkt 74 °C till 78 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 127575
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 156.1
Procent renhet 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • cis-Aconitic anhydride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.