Läs mer
cis-akonitisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30314493
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30314493 1 g
1 options
Produktkod. 30314493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1902251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Aconitic Anhydride
CAS 6318-55-4
Molekylformel C6H4O5
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic Acid, (2,5-Dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8)
LEDER OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O
IUPAC-namn 2-(2,5-dioxofuran-3-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 156.09
Formel vikt 156.0059