Läs mer
cis-akonitisk anhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Aconitic Anhydride |
| CAS | 6318-55-4 |
| Molekylformel | C6H4O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic Acid, (2,5-Dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8) |
| LEDER | OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O |
| IUPAC-namn | 2-(2,5-dioxofuran-3-yl)ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.09 |
| Formel vikt | 156.0059 |