Läs mer
cis-Anethole, Mikromol™
Beskrivning
cis-Anethole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Anethole |
| CAS | 25679-28-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | cis-Anethole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H12 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | cis-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1Z)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (Z)- (8CI), Anisole, p-propenyl-, cis- (7CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (Z)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1Z)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1Z)-1-propen-1-ylbenzene, (Z)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (Z)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene, (Z)-Anethole, cis-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, cis-1-(p-Methoxyphenyl)propene, cis-4-(1-Propenyl)anisole, cis-p-Anethole, cis-p-Methoxy-beta-methylstyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3- |
| LEDER | COc1ccc(\C=C/C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-4-[(Z)-prop-1-enyl]benzene |
| Visa mer |