missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-Asenapine Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Asenapine Maleate |
| CAS | 85650-55-1 |
| Molekylformel | C17H16ClNO.C4H4O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | cis-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole (Z)-2-Butenedioate, (3aR,12bS)-rel-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole (2Z)-2-Butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClNO.C4H4O4/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15-;/m0./s1 |
| LEDER | CN1C[C@@H]2[C@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;(2R,6R)-9-chloro-4-methyl-13-oxa-4-azatetracyclo[12.4.0.02,6.07,12]octadeca-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaene |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.84 |
| Formel vikt | 401.103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?