Läs mer
cis-Atovaquone (Racemic), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Atovaquone |
| Analyt- eller komponentnamn | cis-Atovaquone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15+ |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 366.1023 |