Läs mer
cis-b-Methylstyrene (Stablized with TBC), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-beta-Methylstyrene |
| CAS | 766-90-5 |
| Molekylformel | C9H10 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2- |
| LEDER | C\C=C/c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | [(Z)-prop-1-enyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vikt | 118.0783 |