Läs mer
cis-(-)-Benafentrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-(-)-Benafentrine |
| CAS | 116315-19-6 |
| Molekylformel | C23 H27 N3 O3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (4R,10S)-(-)-Benafentrine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O3/c1-14(27)24-16-7-5-15(6-8-16)23-18-12-22(29-4)21(28-3)11-17(18)19-13-26(2)10-9-20(19)25-23/h5-8,11-12,19-20H,9-10,13H2,1-4H3,(H,24,27)/t19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | COc1cc2[C@H]3CN(C)CC[C@H]3N=C(c4ccc(NC(=O)C)cc4)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | N-[4-[(4aR,10bS)-8,9-dimethoxy-2-methyl-3,4,4a,10b-tetrahydro-1H-benzo[c][1,6]naphthyridin-6-yl]phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.479 |
| Formel vikt | 393.205 |