Läs mer
cis-bis(2,2'-bipyridin)diklorutenium(II)dihydrat, Ru 19% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357547
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357547 1 g 1g
11347547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012778.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 609844-11-3 | C20H20Cl2N4O2Ru | 520.376 g/mol
cis-bis(2,2'-bipyridin)diklorutenium(II)dihydrat används vid framställningen av [Ru(m-)2,2'-bipyridin) 3 ] 2+ ( PF6- ) 2 . Det är också involverat i beredningen av en mellanprodukt för utveckling av nanokompositövergångar med guldnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609844-11-3
Molekylformel C20H20Cl2N4O2Ru
Molekylvikt (g/mol) 520.376
MDL-nummer MFCD00012040
InChI-nyckel NHKTUSUPCAKVHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii dihydrate, 99, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine-ruthenium ii dihydrate
PubChem CID 71463877
IUPAC-namn 2-pyridin-2-ylpyridin; rutenium(2+); diklorid; dihydrat
LEDER C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Bis-(2, 2 ft.-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate
Färg Svart
Analysprocentintervall Ru 19% min.
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 520.38 (484.35 Anhydrous)
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.