Läs mer
cis-karbamazepin-10,11-dihydro-10,11-dihydroxid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325578
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325578 1 ml
1 options
Produktkod. 30325578 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10968520AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
CAS 58955-94-5
Analyt- eller komponentnamn cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15H14N2O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 270.28
Kvantitet 1 ml