missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-Chrysanthemic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Chrysanthemic Acid |
| CAS | 2935-23-1 |
| Molekylformel | C10 H16 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (1R,3S)-rel-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1R,3S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, cis-(±)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, cis-(±)- (8CI), rel-(1R,3S)-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic acid, (±)-cis-Chrysanthemic acid, (±)-cis-Chrysanthemumic acid, (±)-cis-Chrysanthemummonocarboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, cis-, DL-cis-Chrysanthemic acid, DL-cis-Chrysanthemumic acid, cis-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid, cis-Chrysanthemic acid, cis-Chrysanthemumic acid, cis-DL-Chrysanthemumic acid, dl-cis-Chrysanthemic acid, dl-cis-Chrysanthemummonocarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-6(2)5-7-8(9(11)12)10(7,3)4/h5,7-8H,1-4H3,(H,11,12)/t7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C[C@@H]1[C@H](C(=O)O)C1(C)C)C |
| IUPAC-namn | (1S,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.233 |
| Formel vikt | 168.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?