Läs mer
cis,cis-Muconic acid, 98%
Code produit 10053400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Conditionnement:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Förpackning unitSize
10053400 2.5 g Glasflaska 2.5g
10414725 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10053400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297760025
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1119-72-8 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-72-8
Molekylformel C6H6O4
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00085266
InChI-nyckel TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Synonym cis,cis-muconic acid, 2z,4z-hexa-2,4-dienedioic acid, cis,cis-muconate, unii-2g78tuq51g, cis,cis-2,4-hexadienedioic acid, 2,4-hexadienedioic acid, z,z, 2z,4z-hexadienedioic acid, cis,cis-hexadienedioate, z,z-2,4-hexadienedioic acid, 2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5280518
ChEBI CHEBI:16508
LEDER OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O
Spécification
Kemiskt namn eller material cis, cis-Muconic acid
Smältpunkt 194°C to 195°C
Färg Beige-Gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH=CHCH=CHCO2H
Kvantitet 2.5 g
Merck Index 15, 6385
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble in boiling water. Other solubilities: sparingly soluble in diethyl ether
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-diendisyra
Formel vikt 142.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.