missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-Clomiphene Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Clomiphene Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-25-; |
| Formel vikt | 441.1626 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?