Läs mer
cis-Cyclohexane-1,2-dimethanol Dimethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Cyclohexane-1,2-dimethanol Dimethanesulfonate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O6S2/c1-17(11,12)15-7-9-5-3-4-6-10(9)8-16-18(2,13)14/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 300.0701 |