Läs mer
cis-Cyclooctene, 95%, stab.
Produktkod. 11455553
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455553 500 mL 500ml
11374549 50 mL 50ml
11445553 100 mL 100ml
11384549 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11455553 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13477.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 931-87-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
cis-cyklookten används som en undanträngd ligand i klorobis(cyklookten)rodiumdimer och klorobis(cyklookten)iridiumdimer i metallorganisk kemi. Det fungerar som en monomer som används i syntetisk kemi. Det används för att framställa 1-klor-4-(triklormetyl)cyklooktan genom reaktion med koltetraklorid med användning av diklortris(trifenylfosfin)rutenium(II) som katalysator. Vidare används den för att studera alkenerna kemisorberade på kisel (100) genom scanning tunnelmikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-cyklookten används som en undanträngd ligand i klorobis(cyklookten)rodiumdimer och klorobis(cyklookten)iridiumdimer i metallorganisk kemi. Det fungerar som en monomer som används i syntetisk kemi. Det används för att framställa 1-klor-4-(triklormetyl)cyklooktan genom reaktion med koltetraklorid med användning av diklortris(trifenylfosfin)rutenium(II) som katalysator. Vidare används den för att studera alkenerna kemisorberade på kisel (100) genom scanning tunnelmikroskopi.
Löslighet
Blandbar med alkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-87-3
Molekylformel C8H14
Molekylvikt (g/mol) 110.20
MDL-nummer MFCD00001753
InChI-nyckel URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
PubChem CID 638079
LEDER C1CCC\C=C/CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Cyclooctene
Namnnotering stabilized
Smältpunkt -16°C
Densitet 0.848
Kokpunkt 145°C to 146°C
Flampunkt 25°C (77°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3295
Beilstein 1280166
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
IUPAC-namn cyklookten
Formel vikt 110.2
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.