Läs mer
cis-dekahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyklopent[fg]acenaftylen, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356939
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356939 1 g 1g
15427625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26815.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 79236-92-3 | C10H18N4 | 194.282 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79236-92-3
Molekylformel C10H18N4
Molekylvikt (g/mol) 194.282
MDL-nummer MFCD09263319
InChI-nyckel YSPZOYMEWUTYDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-glyoxal-cyclen, 2a,4a,6a,8a-decahydrotetraazacyclopent fg acenaphthylene, cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent fg acenaphthylene, cyclen cis-glyoxal derivative, 1,1':3,3'-diethano-2,2'-biimidazolidine, decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopenta fg acenaphthylene, cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent fg acena, 1,4,7,10-tetraazatetracyclo-5,5,2,04,13,010,14 tetradecane, 1,4,7,10-tetraazatetracyclo-5,5,2,04.13,010.14 tetradecane, 4aalpha,8abeta-1,8:4,5-diethanodecahydro-1,4,5,8-tetraazanaphthalene
PubChem CID 9794169
LEDER C1CN2CCN3CCN4C3C2N1CC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
Smältpunkt 29 °C till 31 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 194.28
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.