missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-Diammine-diiodo Platinum II, TRC

Produktkod. 30361400
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361400 500 mg
30354977 250 mg
30360388 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30361400 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416260500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13841-96-8
Molekylformel H6I2N2Pt
Molekylvikt (g/mol) 482.95
Synonym Diamminediiodo-platinum, Diamminediiodoplatinum
LEDER I[Pt-2]([NH3+])([NH3+])I

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-Diammine-diiodo Platinum II
Kvantitet 500 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.