Läs mer
cis-Diamindiklorplatina(II), Pt 64,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335978
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335978 1 g 1g
11325978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010471.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent anticancermedel som blockerar DNA-syntes.
Eftersom de är ett potent anticancermedel som blockerar DNA-syntes, används de farmaceutiska kompositionerna i kemoterapi. Första medlem av platina-innehållande läkemedel mot cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15663-27-1
Molekylformel Cl2H6N2Pt
Molekylvikt (g/mol) 300.04
MDL-nummer MFCD00011623
InChI-nyckel BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cisplatin
IUPAC-namn diklorplatinumbis(ylium)diamin
LEDER N.N.Cl[Pt++]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Diamminedichloroplatinum(II)
Smältpunkt 270°C (decomposition)
Namnnotering Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis
Färg Gult
Fysisk form Micro-crystals
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in DMF. Insoluble in most common solvents
Formel vikt 300.06
Odör Odorless
Utseende Yellow micro crystals
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.