Läs mer
cis-Diamminedinitratoplatinum, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Diamminedinitratoplatinum |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2NO3.2H3N.Pt/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H3;/q2*-1;;;+2 |
| Formel vikt | 352.9935 |