missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-Dibromocypermethric acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30318809
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318809 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30318809 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12244000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-Dibromocypermethric acid
CAS 63597-73-9
Analyt- eller komponentnamn cis-Dibromocypermethric acid
Frakt skick +20°C
Molekylformel C8 H10 Br2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, cis-, rel-(1R,3R)-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-Dibromo-cis-cypermethric acid, cis-(±)-Dibromocypermethric acid, cis-2,2-Dimethyl-3-(2,2-dibromovinyl)cyclopropanecarboxylic acid, cis-3-(2,2-Dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid, cis-DL-3-(2,2-Dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-Decamethrinic acid, cis-DBCA
InChI formel InChI=1S/C8H10Br2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6-/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 297.97
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 295.9048 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.