Läs mer
cis-diklorober (dietylsulfid) platina(II), Pt 43,0 % min
Produktkod. 11395978
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395978 0.5 g 0.5g
11305988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010482.02
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Hydrogenering | CAS: 15442-57-6 | C8H20Cl2PtS2 | 446,35 g/mol
Hydrering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15442-57-6
Molekylformel C8H20Cl2PtS2
Molekylvikt (g/mol) 446.35
MDL-nummer MFCD00050943
InChI-nyckel RFSLRYGKHBDFGC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-dichlorobis diethyl sulfide platinum ii, dichloroplatinum, ethylsulfanylethane, trans-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-bis diethyl sulfide platinum ii chloride, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane platinum, platinum, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane, dichloroplatinum; ethylsulfanylethane, ethylsulfanyl ethane-dichloroplatinum 2:1
PubChem CID 167183
LEDER Cl[Pt++]Cl.CCSCC.CCSCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II)
Kvantitet 0.5 g
Löslighetsinformation Löslig i aceton, alkohol och bensen
IUPAC-namn diklorplatina;etylsulfanyletan
Formel vikt 446.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.7%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.