Läs mer
cis-diklorbis(trietylfosfin)platina(II), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15486295
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486295 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15486295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039284.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15692-07-6 | C12H30Cl2P2Pt | 502.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
CAS 15692-07-6
Smältpunkt 139°C to 142°C
Molekylformel C12H30Cl2P2Pt
MDL-nummer MFCD00058821
Kvantitet 500 mg
Känslighet Hygroscopic
Synonym cis-dichlorobis triethylphosphine platinum ii, et3p 2ptcl2, trans-dichlorobis triethylphosphine platinum ii, cis-bis triethylphosphine platinum dichloride, bis triethylphosphine platinum dichloride, cis-bis triethylphosphine platinum cento chloride, dichlorobis triethylphosphine platinum ii, cis-bis triethylphosphine platinum ii chloride
InChI-nyckel WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pt++].CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
IUPAC-namn diklorplatina;trietylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 502.30
PubChem CID 11027520
Formel vikt 502.32
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.