Läs mer
cis-diklorober (trifenylfosfin) platina(II), Premion™ 99,95 % (metallbas), Pt 24,2 % min
Produktkod. 11359407
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359407 1 g 1g
11349407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041008.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 15604-36-1 | C36H30Cl2P2Pt | 790,57 g/mol
cis-diklorbis(trifenylfosfin)platina(II) används vid hydrosilylering, vaxoljekatalytisk krackning, platinaplätering och som platinakatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15604-36-1
Molekylformel C36H30Cl2P2Pt
Molekylvikt (g/mol) 790.57
MDL-nummer MFCD00010825
InChI-nyckel ILIBUWCDNDIUOT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-?dichlorobis triphenylphosphine ?platinum ii
PubChem CID 131667321
IUPAC-namn platina(2+);trifenylfosfan;dihydroklorid
LEDER Cl[Pt++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Smältpunkt 310°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,hexane and toluene.
Formel vikt 790.58
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 24.2% min.
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.