Läs mer
cis-Diethyl Stilbestrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Diethylstilbestrol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17- |
| Formel vikt | 268.1463 |
| Procent renhet | >95% |