missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(+)-cis-Diltiazem-d3 HCl (acetoxy-d3), CDN

Produktkod. 30324322
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324322 0.01 g
30318184 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324322 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73750.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (+)-cis-Diltiazem-d3 HCl (acetoxy-d3)
CAS 1217860-13-3
Molekylformel C22 D3 H23 N2 O4 S . Cl H
Kvantitet 0.01 g
Synonym (2 S,3 S)-3-(Acetyloxy-d3)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one hydrochloride (1:1), Diltiazem-d3 hydrochloride, (+)-cis-Diltiazem-d3 hydrochloride, Diltiazem-D3 (acetyl-D3) hydrochloride, (+)-cis-Diltiazem-d3 HCl (acetoxy-d3)
InChI formel InChI=1 S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21 H,13-14H2,1-4H3;1 H/t20-,21+;/m1./s1/i1D3;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)O[C@@H]1 [C@@H](Sc2ccccc2N(CCN(C)C)C1=O)c3ccc(OC)cc3
IUPAC-namn [(2 S,3 S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] 2,2,2-trideuterioacetate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 453.9973
Formel vikt 453.1568 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.