Läs mer
(+)-cis-Diltiazem hydroklorid
Produktkod. 15485509
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485509 25 g 25g
15465509 5 g 5g
15475509 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63245.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
En L-typ kalciumkanalblockerare | CAS: 33286-22-5 | C22H27ClN2O4S | 450,978 g/mol
En L-typ kalciumkanalblockerare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33286-22-5
Molekylformel C22H27ClN2O4S
Molekylvikt (g/mol) 450.978
MDL-nummer MFCD00069252
InChI-nyckel HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Synonym diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
IUPAC-namn [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride
LEDER CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Smältpunkt 207 °C till 212 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 4228706
Merck Index 14,3202
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 50 mg/ml
Formel vikt 450.98
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning