Läs mer
cis-ent-Tadalafil-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-ent-Tadalafil-d3 |
| CAS | 1329799-70-3 |
| Molekylformel | C22H16D3N3O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | cis-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(methyl-d3)pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, rel-(6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(methyl-d3)pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, (±)-cis-Tadalafil-d3, (±)-cis-Tadalafil-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21+/m1/s1/i1D3 |
| LEDER | O=C1N(C([2H])([2H])[2H])CC(N2[C@@H](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=C(C(C=CC=C6)=C6N5)C[C@@]21[H])=O |
| IUPAC-namn | (6S,12aR)-6-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(methyl-d3)-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.42 |
| Formel vikt | 392.16 |