Läs mer
cis-Etoposid, TRC
Produktkod. 30009183
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009183 100 mg
30010495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009183 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE933740100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100007-56-5
Molekylformel C29 H32 O13
Molekylvikt (g/mol) 588.56
Synonym Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-[[4,6-O-(1R)-ethylidene-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (5R,5aS,8aR,9S)-, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-[(4,6-O-ethylidene-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-[5α,5aα,8aα,9β(R*)]]-, (5R,5aS,8aR,9S)-9-[[4,6-O-(1R)-Ethylidene-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin, furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one deriv., Picro ethylidene lignan P, Picroetoposide, Pptoxin IV, cis-Etoposide, (5R,5aS,8aR,9S)-9-[[4,6-O-[(1R)-ethane-1,1-diyl]-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one
IUPAC-namn (5S,5aR,8aS,9R)-5-[[(2R,4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-dihydroxy-2-metyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy]-9-(4-hydroxy-3,5-dimetoxyfenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]bensodioxol-8-one
LEDER COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Etoposide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22-,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
Formel vikt 588.1843
Procent renhet >95%