Läs mer
cis-Haloperidol N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Haloperidol N-Oxide |
| CAS | 150214-94-1 |
| Molekylformel | C21 H23 Cl F N O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[cis-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxido-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-[cis-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClFNO3/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(27,15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2 |
| LEDER | OC1(CCN(=O)(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxo-1λ^{5}-azinan-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.86 |
| Formel vikt | 391.135 |