Läs mer
cis-heptaklorepoxid, TRC
Produktkod. 30400292
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30400292 5 mg
1 options
Produktkod. 30400292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2657005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)
CAS 1024-57-3
Molekylformel C10 H5 Cl7 O
Kvantitet 5 mg
Synonym (1aR,1bS,2R,5S,5aR,6S,6aR)-rel-2,3,4,5,6,7,7-Heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, (1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα)-2,3,4,5,6,7,7-Heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, (±)-cis-Heptachlor epoxide, ENT 25584, Epoxyheptachlor, GPKh epoxide, HCE, HE, Hepox, Heptachlor cis-epoxide, Heptachlor epoxide, Heptachlor epoxide B, Heptachlor exo-epoxide, Heptepoxide, Velsicol 53CS17, cis-Heptachlor epoxide
InChI formel InChI=1S/C10H5Cl7O/c11-3-1-2(4-5(3)18-4)9(15)7(13)6(12)8(1,14)10(9,16)17/h1-5H/t1-,2+,3+,4-,5+,8+,9-/m0/s1
LEDER Cl[C@H]1[C@H]2O[C@H]2[C@H]3[C@@H]1[C@@]4(Cl)C(=C(Cl)[C@]3(Cl)C4(Cl)Cl)Cl
Molekylvikt (g/mol) 389.32
Formel vikt 385.816