Läs mer
cis-Hydroxy Praziquantel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Hydroxy Praziquantel |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O3/c22-15-7-5-14(6-8-15)19(24)20-11-17-16-4-2-1-3-13(16)9-10-21(17)18(23)12-20/h1-4,14-15,17,22H,5-12H2/t14-,15+,17? |
| Formel vikt | 328.1787 |