missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-L-3-Hydroxyproline, TRC

Produktkod. 17948004
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17948004 25 mg
17907344 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17948004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95290025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 567-35-1
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Synonym (3R)-3-Hydroxy-L-proline, (2S,3R)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, (2S,3R)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, 3-Allohydroxy-L-proline, cis-3-Hydroxy-L-proline, cis-3-Hydroxyproline;
IUPAC-namn (2S,3R)-3-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
LEDER O[C@@H]1CCN[C@@H]1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-L-3-Hydroxyproline
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-2-6-4(3)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 131.0582
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.