Läs mer
cis Lacidipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis Lacidipine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14- |
| Formel vikt | 455.2308 |