Läs mer
cis-Mevinphos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Mevinphos |
| CAS | 26718-65-0 |
| Molekylformel | C7H13O6P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | OS 2046, alpha-Mevinphos, (E)-Mevinphos |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3/b6-5+ |
| LEDER | O=[P](OC)(OC)O/C(C)=C/C(OC)=O |
| IUPAC-namn | methyl (E)-3-((dimethoxyphosphoryl)oxy)but-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.15 |
| Formel vikt | 224.04 |