Läs mer
cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester, 97%
Produktkod. 15419527
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419527 250 mg 250mg
15409527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52783.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 487048-28-2 | C12H18N2O4 | 254.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 487048-28-2
Molekylformel C12H18N2O4
Molekylvikt (g/mol) 254.29
MDL-nummer MFCD03787928
InChI-nyckel GHLKJIQVORAVHE-BDAKNGLRSA-N
Synonym n-boc-cis-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-cis-4-cyano-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4s, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4s, cis-n-boc-4-cyano-l-proline methyl ester 250mg, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-4-cyano-1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid,4-cyano-,1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4s
PubChem CID 17750454
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 2-O-metyl (2S,4S)-4-cyanopyrrolidin-1,2-dikarboxylat
LEDER COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 254.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.