Läs mer
cis-Nerolidol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Nerolidol |
| CAS | 3790-78-1 |
| Molekylformel | C15 H26 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol','3,7,11-trimethyl-','(6Z)-, 1,6,10-Dodecatrien-3-ol','3,7,11-trimethyl-','(Z)- (8CI), (6Z)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (Z)-Nerolidol, (±)-cis-Nerolidol, cis-Nerolidol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11- |
| LEDER | CC(=CCC\C(=C/CCC(C)(O)C=C)\C)C |
| IUPAC-namn | (6Z)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.37 |
| Formel vikt | 222.1984 |