Läs mer
cis-Norbixin, TRC
Produktkod. 30133082
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30133082 2.5 mg 2.5mg
30010172 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133082 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN8582302.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-76-6
Molekylformel C24 H28 O4
Molekylvikt (g/mol) 380.48
Synonym (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16Z,18E)-4,8,13,17-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14,16,18-eicosanonaenedioic Acid
IUPAC-namn (2E,4Z,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-4,8,13,17-tetrametylikosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-nonenedioinsyra
LEDER C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C(=O)O)\C)\C=C\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Norbixin
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H28O4/c1-19(11-7-13-21(3)15-17-23(25)26)9-5-6-10-20(2)12-8-14-22(4)16-18-24(27)28/h5-18H,1-4H3,(H,25,26)(H,27,28)/b6-5+,11-7+,12-8+,17-15+,18-16+,19-9+,20-10+,21-13-,22-14+
Formel vikt 380.1988