missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-Octahydropyrrolo[3,4-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Octahydropyrrolo[3,4-b]pyridine |
| CAS | 147459-51-6 |
| Molekylformel | C7H14N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | rel-(4aR,7aR)-Octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine, cis-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, cis-Octahydropyrrolo[3,4-b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1/h6-9H,1-5H2/t6-,7+/m1/s1 |
| LEDER | C1CN[C@H]2CNC[C@H]2C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?