missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
cis-Permethrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-Permethrin |
| CAS | 61949-76-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H20 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','(3-phenoxyphenyl)methyl ester','(1R,3R)-rel-, Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','(3-phenoxyphenyl)methyl ester','cis-, (±)-cis-FMC 33297, (±)-cis-Permethrin, 1RS,cis-Permethrin, Cispermethrin, FMC 35171, NRDC 148, cis-Permethrin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/t17-,19-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC-namn | (3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.29 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?