missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-cis-Permethrinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-cis-Permethrinic Acid |
| CAS | 55667-40-8 |
| Molekylformel | C8H10Cl2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (+)-cis-Cypermethric Acid, (+)-cis-Permethrinic Acid, (1R)-(+)-cis-Permethric Acid, 1R-cis-Permethric Acid, 1R-cis-Permethrinic Acid, (1R-cis)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, (1R,3R)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6-/m0/s1 |
| LEDER | OC([C@@H]1[C@H](/C=C(Cl)\Cl)C1(C)C)=O |
| IUPAC-namn | (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.07 |
| Formel vikt | 208.01 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?