missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-cis-Phenothrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-cis-Phenothrin |
| CAS | 51186-88-0 |
| Molekylformel | C23H26O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1R,3S)-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic Acid (3-Phenoxyphenyl)methyl Ester, (1R-cis)-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic Acid (3-Phenoxyphenyl)methyl Ester, (+)-cis-Fenothrin, (+)-cis-Phenothrin, 1R,cis-Phenothrin, 3-Phenoxybenzyl (+)-cis-Chrysanthemate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26O3/c1-16(2)13-20-21(23(20,3)4)22(24)25-15-17-9-8-12-19(14-17)26-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-21H,15H2,1-4H3/t20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | O=C([C@@H]1[C@@H](C1(C)C)/C=C(C)\C)OCC2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2 |
| IUPAC-namn | (3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.45 |
| Formel vikt | 350.1882 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?