Läs mer
cis-Piceatannol, TRC
Produktkod. 30423676
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30423676 5 mg
1 options
Produktkod. 30423676 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4362955MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Piceatannol
CAS 106325-86-4
Molekylformel C14H12O4
Kvantitet 5 mg
Synonym 4-[(1Z)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,2-benzenediol
InChI formel InChI=1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1-
LEDER OC1=CC(O)=CC(/C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 244.24
Formel vikt 244.0736