missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-Alpha-Methylbenzylamine Salt, TRC

Produktkod. 30135182
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135182 500 mg
30004172 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135182 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP768980500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 933443-26-6
Molekylformel C3H7O3P(C8H11N)
Molekylvikt (g/mol) 243.24
Synonym P-(1Z)-1-Propen-1-ylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt, (1Z)-1-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt, (Z)-1-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt, (Z)-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt, cis-1-Propenyl)phosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt, [(Z)-1-Propenyl]phosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt
IUPAC-namn (1R)-1-phenylethanamine;[(Z)-prop-1-enyl]phosphonic acid
LEDER C\C=C/P(=O)(O)O.C[C@@H](N)c1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-Propenylphosphonic Acid (R)-(+)-alpha-Methylbenzylamine Salt
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N.C3H7O3P/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;1-2-3-7(4,5)6/h2-7H,9H2,1H3;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/b;3-2-/t7-;/m1./s1
Formel vikt 243.1024
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.