Läs mer
cis-resveratrol 3-O-Beta-D-glukuronid (innehåller upp till 15 % transisomer), TRC
Produktkod. 30136705
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136705 10 mg
30012288 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR15001010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 387372-23-8
Molekylformel C20 H20 O9
Molekylvikt (g/mol) 404.37
Synonym Cis-Resveratrol-B-O-B-D-Glucuronide
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-hydroxy-5-[(Z)-2-(4-hydroxyfenyl)etenyl]fenoxi]oxan-2-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(O)cc(\C=C/c3ccc(O)cc3)c2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Resveratrol 3-O-beta-D-Glucuronide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20O9/c21-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(22)9-14(8-11)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)/b2-1-/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1
Formel vikt 404.1107