Läs mer
cis-Resveratrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis Resveratrol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1- |
| Formel vikt | 228.0786 |
| Procent renhet | >95% |