Läs mer
cis-Stilbene, 97%
Produktkod. 11463904
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11463904
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11924.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 645-49-8 | C14H12 | 180.25 g/mol
cis-Stilbene används som en fosfor och en scintillator. Det används främst vid tillverkning av färgämnen och optiska vitmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-Stilbene används som en fosfor och en scintillator. Det används främst vid tillverkning av färgämnen och optiska vitmedel.
Löslighet
Oblandbar med vatten. Blandbar med etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-49-8
Molekylformel C14H12
Molekylvikt (g/mol) 180.25
MDL-nummer MFCD00004788
InChI-nyckel PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
Synonym cis-stilbene, z-stilbene, z-1,2-diphenylethene, cis-1,2-diphenylethylene, isostilbene, cis-diphenylethene, stilbene, z, z-2-phenylethenyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethenediyl bis-, z, z-1,2-diphenylethylene
PubChem CID 5356785
ChEBI CHEBI:36008
IUPAC-namn (Z)-stilben
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Stilbene
Smältpunkt 1°C to 2°C
Densitet 1.04
Kokpunkt 307°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Weak
Brytningsindex 1.622
Kvantitet 5 g
Beilstein 1616739
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,8817
Löslighetsinformation Immiscible with water. Miscible with ethanol.
Formel vikt 180.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.