Läs mer
cis-Stilbene, 97 %
Produktkod. 11473904
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473904 25 g 25g
11364549 1 g 1g
11463904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473904 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11924.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 645-49-8 | C14H12 | 180,25 g/mol
cis-Stilbene används som en fosfor och en scintillator. Det används främst vid tillverkning av färgämnen och optiska vitmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-Stilbene används som en fosfor och en scintillator. Det används främst vid tillverkning av färgämnen och optiska vitmedel.
Löslighet
Oblandbar med vatten. Blandbar med etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-49-8
Molekylformel C14H12
Molekylvikt (g/mol) 180.25
MDL-nummer MFCD00004788
InChI-nyckel PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
Synonym cis-stilbene, z-stilbene, z-1,2-diphenylethene, cis-1,2-diphenylethylene, isostilbene, cis-diphenylethene, stilbene, z, z-2-phenylethenyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethenediyl bis-, z, z-1,2-diphenylethylene
PubChem CID 5356785
ChEBI CHEBI:36008
IUPAC-namn (Z)-stilben
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-Stilbene
Smältpunkt 1 °C till 2 °C
Densitet 1.04
Kokpunkt 307 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Svag
Brytningsindex 1.622
Kvantitet 25 g
Beilstein 1616739
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8817
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten. Blandbar med etanol.
Formel vikt 180.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.